Fontos dokumentumok
70176
Millipore
Peptone from gelatin, pancreatic digest
suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from gelatin
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.85
biológiai forrás
Porcine bone
Porcine hide
Minőségi szint
form
powder
összetétel
total nitrogen (N), ≥15%
nitrogén analízis
, ≥2.2 AN:TN ratio
izzítási maradék
≤10%
veszteség
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
Alkalmazás
A pancreatic digest of animal protein which reveals a high proline content and little sulfur-containing amino-acids. A pork based gelatine powder is used (therefore not in the field of the BSE / TSE disease).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.