Fontos dokumentumok
1.07284
Millipore
Peptone from gelatin
pancreatic digested, suitable for microbiology
Szinonimák:
Peptone from gelatin
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
293-431-0
NACRES:
NA.74
biológiai forrás
animal
Minőségi szint
Teszt
15.5-17.0% amino-nitrogen basis (purity)
Forma
powder
pH
6-7 (20 °C, 20 g/L in H2O)
oldhatóság
550 g/L
térfogatsúly
420 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Appearance: Lightly yellow to lightly brownishyellow fine powder.
Appearance of solution (5 %; water): Clear and yellow to brownishyellow.
pH-value (5 %; water): 6.5 - 7.5
Amino nitrogen (as N): 2.2 - 3.2 %
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 15.5 - 17.0 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 15.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 6.0 %
Ca (Calcium): ≤ 0.2 %
Suitability for microbiology: passes test
Identity (NIR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1