Merck
43456
Sigma-Aldrich
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid
≥98.0%
Szinonimák:
(+)-DPTA
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3CCO2CH(CO2H)-]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
318.32
Beilstein:
6894779
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
eCl@ss:
39021705
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
optikai aktivitás
[α]20/D +23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
mp
127-130 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
ester
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H22O8/c1-13(2,3)11(19)21-7(9(15)16)8(10(17)18)22-12(20)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFHJEZDFEHUYCR-YUMQZZPRSA-N
Általános leírás
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid is a chiral protonating agent (CPA).
Egyéb megjegyzések
Reagent for the "deracemization" of carbonyl compounds by enantio-selective protonation of enamines or Li-enolates ; Synthesis of optically active α-amino acids
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enantioselective protonations: fundamental insights and new concepts.
Duhamel L, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(23) (2004)
Deracemisation par protonation enantioselective.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Tetrahedron Letters, 2285-2285 (1977)
Deracemization by enantioselective protonation. A new method for the enantiomeric enrichment of. alpha.-amino acids.
L. Duhamel, J.-C. Plaquevent
Journal of the American Chemical Society, 100, 7415-7415 (1978)
L. Duhamel
Bulletin de la Societe Chimique De France, II, 421-421 (1984)
Ligand exchange in asymmetric reactions of lithium enolates: application to the deracemization of a-aminoacids.
L. Duhamel et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4975-4975 (1986)