Fontos dokumentumok
66003BC
SimPlate® Total Plate Count
BioControl, Quantitative results for total aerobic bacteria from food and environmental samples in just 24 hours
Szinonimák:
TPC, Single
About This Item
Javasolt termékek
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
méret
500 tests
Ügynökség
AOAC® PTM
Forma
dry powder
eltarthatósági idő
3‑18 mo.
Jellemzők
fluorescent indicator
kiszerelés
container of 100
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 66003-100
BioControl Systems 66003-500
tárolási körülmény
dry media
technika/technikák
cell counting: suitable (total aerobic microorganisms)
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with SimPlate (65009BC)
tárolási hőmérséklet
room temp
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Rapid Enumeration of Total Aerobic Bacteria
- Easy-to-Read Results
- While other methods require duplicate plating of samples, SimPlate has been validated to provide equivalent results with just a single plate. Combined with the reduction of necessary sample dilutions, made possible by the broad counting range of the plate (1-738), SimPlate reduces the number of tests required for each sample, helping to reduce overall testing costs.
Komponensek
Tesztelési mód
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
szükséges, de nincs biztosítva
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)