1.32357
MC-Media Pad®
for coliforms, for Escherichia coli
Szinonimák:
E. coli and coliform test
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
AOAC® PTM
MicroVal
termékcsalád
MC-Media Pad®
Forma
solid
Jellemzők
ready-to-use
gyártó/kereskedő neve
MC-Media Pad®
tárolási körülmény
(Store upright)
pH
7.4 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
Escherichia coli
enterovirulent E. coli (EEC) spp.
coliforms
molds
yeasts
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Save space in fridge and incubator
- Go green & gain: reduce environmental impact
- Improve the inventory management with a shelf-life of up to 18 months
- Comply with regulations
- No spreading device required
- Simplified workflow
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Cikkek
This article will focus on results obtained for MC-Media Pad RAC, MC-Media Pad Coliform, MC-Media Pad E. coli & Coliform & MC-Media Pad Yeast & Mold.
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from Merck KGaA.
Protocols
Az MC-Media Pad® és a különböző kényelmi oldatok összehasonlítása az indikátor szervezetek vizsgálatára szolgáló termékekkel
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing