Fontos dokumentumok
63011BC
Millipore
Supplement A, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Total Plate Count and Yeast & Mold
About This Item
UNSPSC kód:
41106200
NACRES:
NA.85
Anyagok
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Forma
liquid
eltarthatósági idő
6‑36 mo.
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 63011-200
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with SimPlate (66002BC)
for use with SimPlate (66003BC)
for use with SimPlate (66004BC)
for use with SimPlate (66007BC)
for use with SimPlate (66009BC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Supplement A is an additional reagent for use in the SimPlate® total plate count and yeast & mold. SimPlate® Binary Detection Technology® combines proprietary media and a patented plating device to provide fast and accurate quantitative results for key groups of indicator organisms. Defined substrates incorporated into the media are utilized to detect multiple enzymes and redox reactions associated with the target organisms resulting in chromogenic or fluorescent changes to the media, providing easy to read results. Supplement A is added to SimPlate® trays to alleviate the air bubbles in the media.
Alkalmazás
Supplement A is added to SimPlate® trays to alleviate the air bubbles in media for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples without the need for optimization of reaction and cycle conditions.
Komponensek
1 bottle, approx. 22 mL (adequate for 200 tests)
Egyéb megjegyzések
For use with SimPlate (66002BC, 66003BC, 66004BC, 66007BC)
Jogi információk
Binary Detection Technology is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SimPlate is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)