63005BC
Supplement V, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate® Yeast & Mold Color Indicator
Szinonimák:
Fluorogenic Indicator
About This Item
Javasolt termékek
material
plastic vial (containing dehydrated culture media)
form
liquid
eltarthatósági idő
6‑36 mo.
kiszerelés
bottle of 1 20 mL
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 63005-200
tárolási körülmény
protect from light
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with SimPlate (66007BC)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)