Merck
63082
Supelco
Magnesium ionophore I
Selectophore, function tested
Szinonimák:
ETH 1117, Magnesium-ligand, N,N′-Diheptyl-N,N′-dimethyl-1,4-butanediamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H40N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
340.54
Beilstein:
6408855
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
100
200
termékcsalád
Selectophore
form
liquid
minőség
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)CCC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C20H40N2O2/c1-5-7-9-11-13-17-21(3)19(23)15-16-20(24)22(4)18-14-12-10-8-6-2/h5-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBEVANLIGJVSHZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Magnesium ionophore I (ETH 1117) has been used to prepare calcium-magnesium selective electrode.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
Selected application examples
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Neutral synthetic ionophore for Mg2+-selective microelectrodes.; The selectivities as compared to Na+, K+, Ca2+ are sufficient for intracellular measurement of magnesium ion activities: F. Lanter, D. Erne, D. Ammann, W. Simon; Magnesium-selective ionophore for solvent polymeric membrane electrodes
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Paper-Based Electronic Tongue.
Witkowska Nery, Emilia, Jessica A. Guimar?es, and Lauro T. Kubota.
Electroanalysis, 27 (10), 2357-2362 (2015)
Analytical Chemistry, 52, 2400-2400 (1980)
Xiaolong Xu et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 165, 338-345 (2018-12-24)
l-ascorbic acid 2-phosphate magnesium (APMg) salt is a vitamin C derivative frequently used in cell culture media for research purposes. It is also used as a raw material in the GMP-manufacturing of gene-, cell- and tissue advanced therapy medicinal products
Erne, D., et al.
Helvetica Chimica Acta, 63, 2271-2271 (1980)