Merck
94029
Millipore
Legionella Selective Supplement IV
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.74
Ügynökség
according to ISO 11731:2017
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Legionella spp.
Alkalmazás
An antibiotic supplement recommended for the selective isolation of Legionella species.
Komponensek
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 25′000 units,
Glycine 1.5 g,
Anisomycin 40mg,
Vancomycin 0.5mg,
Bromothymol blue 5mg,
Bromocresol purple 5mg
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)