Merck
17119
Millipore
Aeromonas Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.74
sterilitás
sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Aeromonas spp.
Alkalmazás
An antibiotic supplement for the selective isolation of Aeromonas species.
Komponensek
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Ampicillin 2.5 mg. Balanced with carbohydrates/buffer salts.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)