Fontos dokumentumok
60752
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), 230-400 mesh
About This Item
Javasolt termékek
product name
Silica gel, high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
grade
high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%)
Minőségi szint
leírás
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
for flash chromatography
for preparative liquid chromatography
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
500 m2/g
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
silica
részecskeméret
230-400 mesh
40-63 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?