Fontos dokumentumok
1.02263
Supelco
Cerium(IV) oxide
1-3 mm for elementary analysis
Szinonimák:
Cerium(IV) oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CeO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-150-4
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
2000 °C
sűrűség
7.3 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1280 kg/m3
kation nyomok
Fe: ≤0.02
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping: Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt is utilized in the synthesis of copper (I) selective ligands. These ligands are essential for PET imaging to detect reactive oxygen species, highlighting its role in advanced medical imaging and research. This application is pivotal in understanding cellular mechanisms and disease pathologies where oxidative stress is involved (Tada, Mizuno, Shibata, Yasui, Kuge, 2024).
Analízis megjegyzés
Sulphate (SO₄): ≤ 0.5 %
Fe (Iron): ≤ 0.02
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 1.0 %
Particle size (1-3.15 mm): ≥ 80 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1