Fontos dokumentumok
63973
M-17 Broth without lactose
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
ascorbic acid, 0.5 g/L
magnesium sulfate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
sodium glycerophosphate, 19 g/L
soya peptone (papainic), 5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
microbiology
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Suspend 37 g of powder in 1 litre of distilled water and let it soak. Heat to boiling and dispense into suitable containers. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)