Fontos dokumentumok
15758
Davis Minimal Broth
without Dextrose, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Minimal Broth, Davis without Dextrose
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
ammonium sulfate, 1.0 g/L
dipotassium phosphate, 7.0 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2.0 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
alkalmasság
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?