MHA00MRS2
De Man, Rogosa and Sharpe Broth
capacity 2 mL, For final product testing or in-process testing, for lactic acid bacteria, input: beverage(s)
Szinonimák:
MRS broth
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pack of 50 tests
kapacitás
2 mL
filling volume
2 mL
szín
clear red-brown
bemenet
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type bottled water
pH
6.5±0.2 (25.0 °C)
alkalmazás(ok)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
kompatibilitás
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Lactobacillus brevis
Lactobacillus fermenti
lactic acid bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Táptalaj
Analízis megjegyzés
L. casei (ATCC 393)
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2