Merck
PHL82665
Tetrahydrocurcumin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H24O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.41
Beilstein:
3485469
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
SMILES string
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
385.2 °F
Lobbanási pont (C)
196.2 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)