Fontos dokumentumok
80054
Advantame®
analytical standard
Szinonimák:
N-[N-[3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)propyl]-α-L-aspartyl]-L-phenylalanine 1-methyl ester monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
2.5-5.0% water
alkalmazás(ok)
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
O.COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NCCCc2ccc(OC)c(O)c2
InChI
1S/C24H30N2O7.H2O/c1-32-21-11-10-17(14-20(21)27)9-6-12-25-18(15-22(28)29)23(30)26-19(24(31)33-2)13-16-7-4-3-5-8-16;/h3-5,7-8,10-11,14,18-19,25,27H,6,9,12-13,15H2,1-2H3,(H,26,30)(H,28,29);1H2/t18-,19-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQQIEOGMDRFTDZ-HLRBRJAUSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)