Fontos dokumentumok
34217
Ronidazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(Carbamoyloxymethyl)-1-methyl-d3-5-nitro-imidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])n1c(COC(N)=O)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQFRTXSWDXZRRS-FIBGUPNXSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?