Fontos dokumentumok
46384
Florisil® Inorganic Adsorbent
30-60 mesh
Szinonimák:
Florisil®, Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Florisil® Adsorbent for Chromatography, 30-60 mesh
grade
standard
Minőségi szint
form
granular
technika/technikák
LPLC: suitable
matrix
Magnesium silicate hydrate
mátrix aktív csoport
magnesium silicate hydrate
részecskeméret
250-595 μm
30-60 mesh
pórusméret
60 Å mean pore size
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as column packing material in column chromatography
- as an adsorbent in Gas chromatography with electron capture detector (GC/ECD), capillary column chromatography, adsorption column chromatography
- in clean-up procedures in gas chromatography-tandem mass spectrometry and GC-FID
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?