Fontos dokumentumok
60756
Supelco
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
550-950 mesh, fully endcapped
Szinonimák:
C18-reversed phase silica gel, Reversed phase silica gel C18
About This Item
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
C18-Reversed phase silica gel, for column chromatography, fully end-capped
grade
for column chromatography
Minőségi szint
form
gel form
minőség
fully end-capped
technika/technikák
LPLC: suitable
külső felület
380 m2/g
matrix
Silica
mátrix aktív csoport
C18 phase
részecskeméret
15-25 μm
pórusméret
100 Å pore size
elválasztástechnika
reversed phase
Alkalmazás
for reversed phase chromatography; designed for special tuning of selectivity
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)