Fontos dokumentumok
46022
Pentyl acetate
puriss. p.a., ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
Amyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥98.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
680 °F
szennyeződések
≤1% isopentyl acetate
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.403
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F
Lobbanási pont (C)
41 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?