Fontos dokumentumok
66962
Pentyl acetate
analytical standard
Szinonimák:
Amyl acetate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
680 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.403
bp
142-149 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
105.8 °F
Lobbanási pont (C)
41 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?