Merck
227471
Sigma-Aldrich
Amyl acetate, mixture of isomers
Mixture of 2-methylbutyl acetate and n-pentyl acetate, 99%
Szinonimák:
Pentyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.402
sűrűség
0.876 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCOC(C)=O.CCC(C)COC(C)=O
InChI
1S/2C7H14O2/c1-4-6(2)5-9-7(3)8;1-3-4-5-6-9-7(2)8/h6H,4-5H2,1-3H3;3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSUIXWQPOJYELL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Amyl acetate is an olfactant. The sensitivity of rat pups towards amyl acetate was studied.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ontogeny of olfaction: development of the rats' sensitivity to urine and amyl acetate.
J R Alberts et al.
Physiology & behavior, 24(5), 965-970 (1980-05-01)