Merck
W401211
Sigma-Aldrich
1-Methylbutyl acetate
≥98%, FG
Szinonimák:
2-Pentyl acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
FEMA-szám:
4012
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
09.657
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Kosher
Minőségi szint
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥98%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; musty; herbaceous; fruity; vegetable
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 - 73.4 °F
Lobbanási pont (C)
21 - 23 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements