Merck
41917
Supelco
Isobornyl acetate
analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H20O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
196.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥94.0% (GC)
optikai aktivitás
[α]/D -2.0 to 2.0, neat
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
törésmutató
n20/D 1.462-1.465
n20/D 1.4635 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
sűrűség
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)