Fontos dokumentumok
8.03912
Sigma-Aldrich
Iron(III) acetylacetonate
for synthesis
Szinonimák:
Iron(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)iron(III), Tris(2,4-pentanedionato)iron(III)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H21FeO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
237-853-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.6 hPa ( 110 °C)
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
1872 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
180-183 °C
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Alkalmazás
  • UV-Vis Spectroscopy and Electrochemical Analysis: Iron(III) acetylacetonate is used in UV-Vis spectroscopy and electrochemical studies to explore its role in dye-sensitized solar cells (DSSCs), focusing on the impact of aromatic thienyl groups on the electronic properties of tris(β-diketonato)iron(III) complexes (Conradie MM, 2022).
  • One-Step Synthesis of Nanomaterials: The compound facilitates a one-step synthesis route to produce Fe2O3 and FeSe2 nanoparticles on carbon sheets, enhancing lithium storage capabilities in batteries (Wei D et al., 2022).
Analízis megjegyzés
Assay (ex Fe): ≥ 99,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3