Fontos dokumentumok
A7300
N-Acetylbenzoquinoneimine
Szinonimák:
N-(4-Oxo-1-cyclohexa-2,5-dienylidene)acetamide, N-Acetyl-p-benzo-quinoneimine, NAPQI
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
CC(=O)\N=C1\C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C8H7NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URNSECGXFRDEDC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Redox reactions
- Hydrohalogenation
- pH dependent reactions: in acidic media it is hydrolyzed, hydroxylated in alkaline media, and dimerized at intermediate pHs
- Mediation of acetaminophen hepatotoxicity
- Studies to identify the utility of acetaminophen for treating autoimmune disorders
Egyéb megjegyzések
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)