Merck
402893-M
Sigma-Aldrich
1-Propanol
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Propyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
1098242
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99.5%
bp:
97 °C (lit.)
gőznyomás:
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
700 °F
robbanási határérték
13.7 %
szennyeződések
≤0.0004 meq/g Titr. acid
≤0.01% ethanol
≤0.01% methanol
≤0.03% Carbonyl compounds (as C2H5CHO)
≤0.05% CH3CHOHCH3
≤0.05% isopropanol
≤0.2% water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: passes test
water: soluble
sűrűség
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Propanol may be used as a solvent in the following processes:
  • Synthesis of ZnO (zinc oxide) thin films.
  • Growth of rubrene (5,6,11,12-tetraphenyltetracene) single crystals.
  • Synthesis of polyaniline microspheres and nanotubes.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yu Deng et al.
Metabolic engineering, 13(5), 570-577 (2011-07-16)
Biofuel production from renewable resources can potentially address lots of social, economic and environmental issues but an efficient production method has yet to be established. Combinations of different starting materials, organisms and target fuels have been explored with the conversion