Merck
40263
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
technical, ≥90% (GC)
Szinonimák:
1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.32
Beilstein:
969629
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥90% (GC)
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.413 (lit.)
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ether
SMILES string
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal may be used in the synthesis of following:
  • (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester
  • 3-O-tert-butylmorphine
  • tert-butylesters of pyrrole- and indolecarboxylic acids
Egyéb megjegyzések
Review; synthesis of tert-butyl esters.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
U. Widmer
Synthesis, 135-135 (1983)
E Mohacsi et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(10), 1264-1266 (1982-10-01)
3-O-tert-Butylmorphine (5) was prepared from 6-O-acetylmorphine (3) via alkylation with N,N-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, followed by hydrolytic removal of the 3-(dimethylamino)-2-propenoate group. The same process was used to prepare the tert-butyl ether of levorphanol (6), (-)-3-tert-butoxy-N-methylmorphinan (8). Both 5 and 8
Convenient synthesis of pyrrole-and indolecarboxylic acid tert-butylesters.
Ludwig J and Lehr M.
Synthetic Communications, 34(20), 3691-3695 (2004)
William B Mathews et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 46(10), 1719-1726 (2005-10-06)
The goal of this study was to synthesize and evaluate in vivo the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARgamma) agonist (11)C-GW7845 ((S)-2-(1-carboxy-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester) ((11)C-compound 1). PPARgamma is a member of a family of nuclear receptors that plays a central role
R.F. Abdulla et al.
Tetrahedron, 35, 1675-1675 (1979)