Fontos dokumentumok
38292
Diisopropylamine
analytical standard
Szinonimák:
DIPA
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
50 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
599 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
8.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely)
sűrűség
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
7.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13.45 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?