Merck
34326
Supelco
Cymoxanil
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
1-(2-Cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.18
Beilstein:
2214018
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCNC(=O)NC(=O)C(=N\OC)\C#N
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-3-9-7(13)10-6(12)5(4-8)11-14-2/h3H2,1-2H3,(H2,9,10,12,13)/b11-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XERJKGMBORTKEO-VZUCSPMQSA-N
Általános leírás
Cymoxanil is an agricultural fungicide effective against Peronosporales fungus affecting fruits and vegetables.
Alkalmazás
Cymoxanil may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in foodstuffs, soil, commercial pesticide formulation and tobacco by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Vigyázat
Sensitive, handle under inert gas.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood,thymus
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Sensitivity to cymoxanil in populations of Plasmopara viticola in northern Italy.
Gullino ML, et al.
Plant Pathology, 46(5), 729-736 (1997)
Determination of simazine and cymoxanil in soils by microwave-assisted solvent extraction and HPLC with reductive amperometrical detection.
de Sabando OL, et al.
Chromatographia, 55(11-12), 667-671 (2002)
Frédérique Tellier et al.
Pest management science, 65(2), 129-136 (2008-10-28)
The metabolism of cymoxanil [1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea] and fungicidal cyanooxime analogues was monitored on three phenotypes of Botrytis cinerea Pers. ex Fr. differing in their sensitivity towards cymoxanil. For this purpose, labelled [2-(14)C]cymoxanil was added either to the culture medium of these
Teratological examination of the experimental fungicide DPX 3217 50 WP in CFY rats.
L Várnagy et al.
Acta veterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae, 28(2), 223-231 (1980-01-01)
Ultra-performance liquid chromatography for the determination of pesticide residues in foods by tandem quadrupole mass spectrometry with polarity switching
Leandro CC, et al.
Journal of Chromatography A, 1144(2), 161-169 (2007)