Fontos dokumentumok
33674
N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-cyano-N-methylacetamidine
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Acetamiprid, sum of isomers
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
mixture of isomers
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
100-102 °C
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(C)=N\C#N
InChI
1S/C10H11ClN4/c1-8(14-7-12)15(2)6-9-3-4-10(11)13-5-9/h3-5H,6H2,1-2H3/b14-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCXDHFDTOYPNIE-RIYZIHGNSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.