Merck
32753
Supelco
Cyhalofop-butyl
PESTANAL®, analytical standard, mixture of stereoisomers
Szinonimák:
Butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-fluorophenoxy)phenoxy]propionate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H20FNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
357.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CCCCOC(=O)[C@@H](C)Oc1ccc(Oc2ccc(cc2F)C#N)cc1
InChI
1S/C20H20FNO4/c1-3-4-11-24-20(23)14(2)25-16-6-8-17(9-7-16)26-19-10-5-15(13-22)12-18(19)21/h5-10,12,14H,3-4,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYIYMOAHACZAMQ-CQSZACIVSA-N
Related Categories
Általános leírás
Cyhalofop-butyl is a post-emergence, aryloxyphenoxypropionate herbicide, which is used in controlling weeds in rice plantations. Its mode of action involves the inhibition of acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase) biosynthesis.
Alkalmazás
Cyhalofop-butyl may be used as a reference standard in the determination of cyhalofop-butyl in rice samples using liquid chromatography coupled with diode array detector (LC-DAD).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
251.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
122 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Basis of selectivity of cyhalofop-butyl in Oryza sativa L.
Ruiz-Santaella.PJ, et al.
Planta, 223(2), 191-199 (2006)
Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) control in water-seeded rice (Oryza sativa) with cyhalofop-butyl
Ntanos.AD, et al.
Weed Technology, 14(2), 383-388 (2000)
Comparison of extraction solvents and conditions for herbicide residues in milled rice with liquid chromatography-diode array detection analysis (LC-DAD)
Niell.S, et al.
Food Additives and Contaminants, 27(2), 206-211 (2010)