Merck
75253
Supelco
cis-Cypermethrin-(phenoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
(1R,3R)-rel-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid cyano[3-(phenoxy-d5)phenyl]methyl ester, cis-Cypermethrin-d5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22D5H14Cl2NO3
Molekulatömeg:
421.33
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Cis-Cypermethrin-(phenoxy-d5) is an isotope-labeled analog of the trans-isomeric form of cypermethrin , a synthetic pyrethroid insecticide wherein all the phenyl protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3
Toxicity of cypermethrin in Labeo rohita fingerlings: biochemical, enzymatic and haematological consequences
Das BK, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. C, Comparative Pharmacology and Toxicology, 134(1), 109-121 (2003)