Fontos dokumentumok
33706
Supelco
Spinosad
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Mixture of Spinosyn A and Spinosyn D
Méret kiválasztása
50 MG
110 000,00 Ft
110 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 MG
110 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
110 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
N(C1C(OC(CC1)OC2CCCC(OC(=O)CC3C4C(C5C(CC4)CC(C5)OC6C(C(C(C(C6)C)OC)OC)OC)CC3C(=O)C2C)CC)C)(C)C
InChI
1S/C42H71NO9/c1-10-27-12-11-13-35(52-38-17-16-34(43(5)6)25(4)49-38)24(3)39(45)33-21-31-29(32(33)22-37(44)51-27)15-14-26-19-28(20-30(26)31)50-36-18-23(2)40(46-7)42(48-9)41(36)47-8/h23-36,38,40-42H,10-22H2,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQOIAWYOVOXMST-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Spinosad is a bioinsecticide produced by the soil micro-organisms like actinomycetes or derived from bacteria like Saccharopolyspora spinosa, which shows efficacy against a variety of insects.[1]
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Spinosad resistance in the housefly, Musca domestica, is due to a recessive factor on autosome 1
Shono T and Scott.GJ
Pesticide Biochemistry and Physiology, 75, 1-7 (2003)
Chaoyi Song et al.
ACS synthetic biology, 8(1), 137-147 (2018-12-29)
Refactoring biosynthetic pathways for enhanced secondary metabolite production is a central challenge for synthetic biology. Here we applied advanced DNA assembly methods and a uniform overexpression logic using constitutive promoters to achieve efficient heterologous production of the complex insecticidal macrolide