Merck
32094
Supelco
Penoxsulam
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 3-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H14F5N5O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
483.37
Beilstein:
10301178
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
COc1cnc(OC)n2nc(NS(=O)(=O)c3c(OCC(F)F)cccc3C(F)(F)F)nc12
InChI
1S/C16H14F5N5O5S/c1-29-10-6-22-15(30-2)26-13(10)23-14(24-26)25-32(27,28)12-8(16(19,20)21)4-3-5-9(12)31-7-11(17)18/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYJGKVOENHZYMQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Penoxsulam is a triazolopyrimidine sulfonamide type of post-emergence herbicide, used as an acetolactate synthase (ALS) inhibitor for weed control management.
Alkalmazás
Penoxsulam may be used as a reference standard in the determination of penoxsulam in:
  • Water samples using high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD).
  • Aquatic systems adjacent to rice fields using liquid chromatography coupled with ultraviolet detector.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Partitioning of penoxsulam, a new sulfonamide herbicide
Jabusch.WT, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(18), 7179-7183 (2005)
Development and application of an off-line SPE?LC?UV methodology for the determination of penoxsulam in aquatic systems adjacent to rice fields.
Cachada A.
Chromatographia, 71(3-4), 347-350 (2010)
Development and validation of an HPLC-DAD method for the simultaneous determination of most common rice pesticides in paddy water systems
Tsochatzis.DE, et al.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 92(5), 548-560 (2012)