Fontos dokumentumok
45644
Propoxur
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CNC(=O)Oc1ccccc1OC(C)C
InChI
1S/C11H15NO3/c1-8(2)14-9-6-4-5-7-10(9)15-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISRUGXGCCGIOQO-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
-metilkarbamát 10 μg/mL; Diuron; Profám; Sziduron; Metiokarb, analitikai standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Klórprofám 10 μg/mL; Barban; Neburon.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.