Fontos dokumentumok
46826
Sulfamerazine
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(4-Methylpyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 1694
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPPBRPIAZZHUNT-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?