Merck
33149
Sigma-Aldrich
Diphenylamine
puriss. p.a., redox indicator, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (GC)
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.22
Beilstein:
508755
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥98% (GC)
grade
ACS reagent
redox indicator
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
5.82 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 108 °C)
Teszt
≥98% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
1175 °F
technika/technikák
titration: suitable
szennyeződések
≤0.01% insoluble in ethanol
izzítási maradék
≤0.03% (as SO4)
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
52.5-54.0 °C
anion nyomok
nitrate (NO3-): in accordance
kation nyomok
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Általános leírás
Diphenylamine is an N-substituted derivative of aniline.
Alkalmazás
Diphenylamine may be used in the preparation of diphenylamine reagent, which is employed for the quantitative estimation of DNA from various biological sources by colorimetric method. It may be used in the preparation of poly(diphenylamine), via electrochemical and chemical polymerization methods.
Kiszerelés
bottled under inert gas
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Liver,spleen
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An improved diphenylamine method for the estimation of deoxyribonucleic acid.
Giles KW and Myers A.
Nature, 206(4979), 93-93 (1965)
Soluble and methane sulfonic acid doped poly (diphenylamine)-synthesis and characterization.
Wen T-C, et al.
Materials Letters, 57(2), 280-290 (2002)
A study of the conditions and mechanism of the diphenylamine reaction for the colorimetric estimation of deoxyribonucleic acid.
K BURTON
The Biochemical journal, 62(2), 315-323 (1956-02-01)
Karen E Sheppard et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(18), 3936-3944 (2013-09-10)
Ovarian cancer is the major cause of death from gynaecological malignancy with a 5year survival of only ∼30% due to resistance to platinum and paclitaxel-based first line therapy. Dysregulation of the phosphoinositide 3-kinase/mammalian target of rapamycin (PI3K/mTOR) and RAS/extracellular signal-regulated
John G Albeck et al.
Molecular cell, 49(2), 249-261 (2012-12-12)
The EGF-stimulated ERK/MAPK pathway is a key conduit for cellular proliferation signals and a therapeutic target in many cancers. Here, we characterize two central quantitative aspects of this pathway: the mechanism by which signal strength is encoded and the response