Merck
112763
Sigma-Aldrich
Diphenylamine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
N-Phenylbenzenamine, DBA, DFA, DPA
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.22
Beilstein:
508755
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
gőzsűrűség
5.82 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 108 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
1175 °F
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
oldhatóság
water: insoluble
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
Általános leírás
Diphenylamine, a secondary aromatic amine, is an N-substituted derivative of aniline.
Alkalmazás
Diphenylamine may be used in the preparation of diphenylamine reagent, which is employed for the quantitative estimation of nucleic acid (DNA) from various biological sources by colorimetric method. It may be used in the preparation of poly(diphenylamine), via electrochemical and chemical polymerization methods. It can also be used as an internal standard in the determination of hair nicotine via gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Kidney,Liver,spleen
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
"Determination of hair nicotine by gas chromatography?mass spectrometry"
Man NC, et al
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 877(03), 339-342 (2009)
An improved diphenylamine method for the estimation of deoxyribonucleic acid.
Giles KW and Myers A.
Nature, 206(4979) , 93-93 (1965)
Soluble and methane sulfonic acid doped poly (diphenylamine)-synthesis and characterization.
Wen T-C, et al.
Materials Letters, 57(2), 280-290 (2002)
A study of the conditions and mechanism of the diphenylamine reaction for the colorimetric estimation of deoxyribonucleic acid.
K BURTON
The Biochemical journal, 62(2), 315-323 (1956-02-01)
Karen E Sheppard et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(18), 3936-3944 (2013-09-10)
Ovarian cancer is the major cause of death from gynaecological malignancy with a 5year survival of only ∼30% due to resistance to platinum and paclitaxel-based first line therapy. Dysregulation of the phosphoinositide 3-kinase/mammalian target of rapamycin (PI3K/mTOR) and RAS/extracellular signal-regulated