Merck
32853
Supelco
Crystal Violet-d6 trihydrate
analytical standard
Szinonimák:
Basic Violet 3-d6, Methyl Violet 10B-d6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25D6H24ClN3 · 3H2O
Molekulatömeg:
468.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O.O.O.[Cl-].[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H30N3.ClH.3H2O/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;;;;/h7-18H,1-6H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1/i1D3,2D3;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFXQTVCGYUQQCQ-WMCWWHCESA-M
Alkalmazás
Crystal Violet-d6 trihydrate may be used as a precursor for the preparation of crystal violet-d6 which may be used as an internal standard for the determination of crystal violet in aquaculture products by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D Hurtaud-Pessel et al.
Journal of chromatography. A, 1218(12), 1632-1645 (2011-02-12)
A method is described for the identification and the quantitative determination of the triphenylmethane dyes, malachite green (MG), crystal violet (CV), brilliant green (BG) and leuco malachite green (LMG) and leuco crystal violet (LCV). The analytes were isolated from the