Fontos dokumentumok
O5380
Oxethazaine
analytical standard
Szinonimák:
2-Hydroxyethyliminobis(N-[α,α-dimethylphenethyl]-N-methylacetamide), Oxetacaine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formátum
neat
SMILES string
CN(C(=O)CN(CCO)CC(=O)N(C)C(C)(C)Cc1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C28H41N3O3/c1-27(2,19-23-13-9-7-10-14-23)29(5)25(33)21-31(17-18-32)22-26(34)30(6)28(3,4)20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,32H,17-22H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTLDJPRFCGDUFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)