Merck
34083
Supelco
Flunixin-d3
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-[2-Methyl-d3-3-(trifluoromethyl)phenylamino]nicotinic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8D3F3N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOOCSNJCXJYGPE-FIBGUPNXSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Abir Khaled et al.
Analytica chimica acta, 1056, 34-46 (2019-02-25)
This paper presents the development and validation of a fully automated, high-throughput multiclass, multiresidue method for quantitative analysis of 77 veterinary drugs in chicken muscle via direct immersion solid phase microextraction (DI-SPME) and ultra-high pressure liquid chromatography-electrospray ionization - tandem
Weilin L Shelver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(51), 9697-9701 (2016-12-14)
Twenty dairy cows received flunixin meglumine at 2.2 mg/kg bw, administered once daily by either the intravenous (IV) or intramuscular (IM) route for three consecutive days with either intravenous normal saline (NS) or lipopolysaccharide (LPS) providing a balanced design with
Weilin L Shelver et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 64(1), 336-345 (2015-12-24)
Twenty cull dairy cows (645 ± 83 kg) were treated with 2.2 mg/kg bw flunixin by intravenous (IV) or intramuscular (IM) administration with, or without, exposure to lipopolysaccharide in a two factor balanced design. The usefulness of screening assays to