Fontos dokumentumok
31577
Pyrimethanil
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLIBICFPKPWGIZ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?