Fontos dokumentumok
36640
Procymidone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC12CC1(C)C(=O)N(C2=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3
InChI
1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2