Fontos dokumentumok
36772
Fenpropimorph
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási körülmény
under inert gas
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(CN1CC(C)OC(C)C1)Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H33NO/c1-15(12-21-13-16(2)22-17(3)14-21)11-18-7-9-19(10-8-18)20(4,5)6/h7-10,15-17H,11-14H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYAUSSKQMZRMAI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter, type N95 (US)