Fontos dokumentumok
Z225509
Flask brush
Black nylon
About This Item
UNSPSC kód:
47131605
NACRES:
NB.35
Általános leírás
Stiff 41/2 × 13/4in. brush mounted on a preformed, plastic handle that adapts itself to the curvature of the flask. Overall L: 16 in. Fits through 24/40 joints.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)