Fontos dokumentumok
31293-M
Copper(II) sulfate pentahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99-102%
Szinonimák:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
7.3 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99-102%
form
crystalline
szennyeződések
≤0.005% in water insoluble matters
≤10 mg/kg total nitrogen (N)
pH
3.7-4.5 (20 °C, 5%)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤0.002%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.030%
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As a catalyst for the acetylation of alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- To compose the electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors, required for the preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films.
- As catalyst for the dehydration of alcohols.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?