Merck
30743-M
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid
puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%
About This Item
Lineáris képlet:
H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.08
Beilstein:
2037554
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
<0.3 (25 °C, vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 146 °C)
leírás
Nominally 95-98% H2SO4
Teszt
95.0-97.0%
form
liquid
szennyeződések
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2 ppm KMnO4 red. matter (as O)
≤2 ppm ammonium (NH4)
izzítási maradék
≤5 ppm
szín
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
sűrűség
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
kation nyomok
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.000005%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000002%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000005%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.1 ppm
Ge: ≤0.000005%
Hg: ≤0.005 ppm
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Sulfuric acid can be used in the colorimetric determination of mercury in water samples.
Kiszerelés
In PE-bottles;also available PE-bottles black (Material no. ending with PEBL; Glass-bottles (Material no. ending with *-GL), PE canister (Material no. ending with *-H)
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Determination of mercury in natural waters and effluents by flameless atomic absorption spectrophotometry.
S H Omang
Analytica chimica acta, 53(2), 415-419 (1971-02-01)
Jing Li et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 39-43 (2015-06-09)
The paper reports on a novel method for rapid determination of carbonyl in lignins by headspace gas chromatography (HS-GC). The method involves the quantitative carbonyl reduction for aldehydes in 2min at room temperature or for acetones in 30min at 80°C
Sina Abdolhosseinzadeh et al.
Scientific reports, 5, 10160-10160 (2015-05-16)
Exfoliation of graphite is a promising approach for large-scale production of graphene. Oxidation of graphite effectively facilitates the exfoliation process, yet necessitates several lengthy washing and reduction processes to convert the exfoliated graphite oxide (graphene oxide, GO) to reduced graphene