Fontos dokumentumok
07208-M
Sulfuric acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 95-97%
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
<0.3 (25 °C, vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 146 °C)
leírás
Nominally 95-98% H2SO4
grade
puriss.
Teszt
95-97%
Forma
solution
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
szennyeződések
≤0.0002% KMnO4 red. matter (as O)
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
izzítási maradék
≤0.0005%
bp
~290 °C (lit.)
sűrűség
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.0001%
kation nyomok
As: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?